Merck
223867
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,6-diisocyanate
97%
Synonim(y):
2-Methyl-m-phenylene diisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Beilstein:
2211546
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
>1148 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
129-133 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(cccc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B W Day et al.
Chemical research in toxicology, 9(3), 568-573 (1996-04-01)
Guinea pig hemoglobin (Hb) adducts of 2,4- and 2,6-toluene diisocyanate (2,4- and 2,6-TDI) were individually prepared, each at a Hb tetramer to diisocyanate ratio of 1:1, and compared with adducts of Hb from animals exposed to 1 ppm 2,4-TDI vapor.
S Mattoli et al.
The American journal of physiology, 259(4 Pt 1), L320-L327 (1990-10-01)
Bronchial epithelial cells release chemotactic factors for lymphocytes and express HLA-DR antigens. Thus they may contribute to the T-cell-mediated inflammatory responses involved in a number of pulmonary diseases such as asthma. In this study, the in vitro exposure of human
P Maestrelli et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 24(1), 29-34 (1994-01-01)
To assess the nature and the time-course of the cellular component of airway inflammation induced by isocyanates, we examined nine subjects with occupational asthma induced by toluene- or methylene diphenyl-diisocyanate (TDI, MDI) and four control subjects never exposed to isocyanates.
Sébastien Gagné et al.
The Analyst, 128(12), 1447-1451 (2004-01-23)
Isocyanates can cause occupational asthma. By using available HPLC-UVF methods, isocyanates can be quantified only at levels above 1% of the Permissible Exposure Limits (PEL). Once sensitized, workers can react to concentrations below these limits of detection (LOD) making these
G Sesana et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 52(5), 183-186 (1991-05-01)
A new sampling system is presented that uses solid sorbent media contained in a tube for the determination of airborne isocyanates (2.4-2.6 toluene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate, and 4.4' diaminodiphenylmethane diisocyanate). The method is compared with the National Institute for Occupational
Global Trade Item Number
SKUGTIN
223867-1G4061838778734
223867-5G4061838778741