Kluczowe dokumenty
T27405
Thianaphthene
95%
Synonim(y):
Benzo[b]thiophene, Benzothiophene, Thionaphthene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
bp
221-222 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
Klucz InChI
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T27405-100G | 4061833554142 |
T27405-1KG | |
T27405-25G | 4061837342998 |
T27405-5G |