Merck
224340
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzofuran
96%
Synonim(y):
2-Methyl-1-benzofuran, 2-Methylbenzo[b]furan, 2-Methylcumarone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
2165
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
197-198 °C (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metylobenzofuran, znany również jako 2-metylokumaron, jest półproduktem chemicznym i budulcem wykorzystywanym do syntezy różnych związków organicznych. Działa również jako substrat w reakcjach alkilowania i acylowania Friedela-Craftsa.
Zastosowanie
2-Methylbenzofuran can be used as a reactant to synthesize enol derivatives via catalytic oxidation by hydrogen peroxide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xichao Chen et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(11), 2313-2323 (2014-02-21)
Taste and odor (T&O) problems in drinking water frequently occur because of many compounds present in the water, of which trans-1,10-dimethyl-trans-9-decalol (geosmin) and 2-methylisoborneol (MIB) are well-known. In this study, a fast and effective method was established for simultaneous determination