Merck
T21105
Sigma-Aldrich
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4C6H6(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1237421
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)