SYNV211000G
Synthware™ Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: glass
Synonim(y):
Synthware V211000G
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V211000G
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Skraplacz Dewara z suchym lodem przeznaczony do usuwania dużych ilości rozpuszczalników. Do wyboru szklany kranik dla lepszej próżni lub kranik PTFE do pracy bez smaru. Z przyłączami węża 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNV211000G-1EA | 4061832209128 |