Kluczowe dokumenty
SYNM300005
8629 całkowicie szklany kolektor próżni/gazu obojętnego z solidnymi zaworami odcinającymi wysokiego podciśnienia
number of ports, 5, Hose Connections: Front-right, Rear-left-right
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Właściwości
number of ports 5
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
M300005
Opis ogólny
Rozdzielacz szklany 8629 z 5 portami, wysokopróżniowymi korkami z litego szkła, które są precyzyjnie szlifowane z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Stałe szklane zawory odcinające są wyposażone w urządzenia utrzymujące stałe ciśnienie. Belki mają średnicę zewnętrzną 22 mm z przednimi, prawymi i tylnymi, lewymi przyłączami węży o średnicy 10 mm. Odległość między korkami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)