SYNM280005
Synthware™ all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-right
Synonim(y):
Synthware M280005, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
number of ports 5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M280005
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z podwójnie ukośnymi, wysokopróżniowymi korkami z litego szkła o średnicy 4 mm, precyzyjnie szlifowanymi z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Pełne szklane korki mają urządzenia utrzymujące stałe ciśnienie. Belki mają średnicę zewnętrzną 22 mm z przednimi lewymi i tylnymi lewymi i prawymi 10-milimetrowymi przyłączami węży. Odległość między stoperami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)