Kluczowe dokumenty
SYNV210500
Synthware Dewar type vacuum trap
500 mL, stopcock: PTFE
Synonim(y):
Synthware V210500
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V210500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)