SYNS721240
Synthware™ high vacuum T-type stopcock with hollow plug
bore size 2 mm, plug size 12.6/40
Synonim(y):
Synthware S721240, zawór odcinający w kształcie litery T
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S721240
wymiary otworu
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Precyzyjnie szlifowane z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolna komora próżniowa jest opróżniana przez oddzielny 2 mm otwór w korku, który nie znajduje się w linii przepływu.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS721240-1EA | 4061832188249 |