Kluczowe dokumenty
SYNS321230
Synthware straight bore glass stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size 12/30
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S321230
wymiary otworu
2 mm
Opis ogólny
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)