SYNS321740
Synthware™ straight bore glass stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, plug size 17/40
Synonim(y):
Synthware S321740, dwukierunkowy zawór odcinający z prostym otworem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S321740
wymiary otworu
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wtyki i lufy są szlifowane tak, aby były wymienne, ze stożkiem 1:10.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS321740-1EA | 4061832198095 |