Kluczowe dokumenty
SYNS310217
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
Synonim(y):
Synthware S310217, zawór odcinający w kształcie litery T
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S310217
wymiary otworu
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zatyczką z litego szkła. Ze sprężyną utrzymującą stałe ciśnienie i klipsem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNS310217-1EA4061832188089