Kluczowe dokumenty
07-1829
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-NF-kB (p100) (Ser707)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Podjednostka czynnika jądrowego NF-kappa-B p100, czynnik wiążący DNA KBF2, H2TF1, białko translokacji chromosomu 10 limfocytów, czynnik jądrowy wzmacniacza genu lekkiego polipeptydu kappa w komórkach B 2, onkogen Lyt-10, Lyt10, podjednostka czynnika jądrowego NF-kappa-B p52
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer707)
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Opis ogólny
NF-kappa-B (NF-kB) to rodzina wszechobecnych czynników transkrypcyjnych, która obejmuje RelA, RelB, NF-kB1 i NF-kB2. Rodzina NF-kB reguluje wiele procesów komórkowych, w tym wzrost komórek, różnicowanie, stan zapalny, odporność i apoptozę. Ogólnie rzecz biorąc, nieaktywne formy białek NF-kB, związane przez białka hamujące IkappaB, są obecne w cytoplazmie, podczas gdy formy aktywowane przemieszczają się do jądra, gdzie wywierają aktywność transkrypcyjną. Podjednostka p100 jest nieaktywnym prekursorem NF-kB2 i jest proteolizowana w celu wygenerowania funkcjonalnego białka p52 i umożliwienia utworzenia aktywnego kompleksu dimerycznego NF-kB2/p52. Przetwarzanie p100 w celu utworzenia p52 jest indukowane przez kinazę indukującą NF-kappaB (NIK), która rekrutuje kinazę alfa IkappaB do p100, powodując fosforylację p100 na serynach 99, 108, 115, 123 i 872, co jest wymagane do późniejszej ubikwitynacji i przetwarzania p100 przez ligazę ubikwityny beta-TrCP. Jądrowe p100 jest fosforylowane przy serynie 707 przez GSK3, co sprzyja jego degradacji przez Fbxw7α.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje NF-kB (p100) fosforylowany w Ser707.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser707
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu NF-kB (p100) fosforylowanemu w Ser707.
Zastosowanie
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii zablokowało fosfo-NF-kB (p100) (Ser707) w niegłodzonych lizatach komórek HEK293.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-fosfo-NF-kB (p100) (Ser707) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, PIA, DB do wykrywania fosfo-NF-kB (p100) (Ser707) znanego również jako podjednostka NF-kappa-B p100 lub H2TF1.
Jakość
Dot Blot Specificity Analysis: Phosphorylated and non-phosphorylated NF-kB peptides (see Table) were probed with Anti-phospho-NF-kB (p100) (Ser707) (1:500 dilution).
Opis wartości docelowych
~120 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Fosforylowane i niefosforylowane peptydy NF-kB
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1