SYNF809600
Synthware™ Buchner funnel with perforated plate
600 mL, plate diam. 90 mm
Synonim(y):
Synthware F809600, lejek filtrujący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F809600
pojemność
600 mL
600 mL
śr. płytki
90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z uszczelnionym perforowanym szklanym dyskiem do podtrzymywania mediów filtracyjnych. Można stosować ciśnienie, ale nie powinno ono przekraczać 15 psi. Konstrukcja ta rozwiązuje problem zanieczyszczenia z perforowanym dyskiem, a także problem ślepoty z ceramicznym lejkiem Buchnera.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)