Kluczowe dokumenty
SYNF752490C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F752490C, szklany lejek z frędzlami
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F752490C
dysk śr.
24 mm
śr. filtra
24 mm
śr. zewn. płytki
90 mm
wielkość porów
40-60 μm
Opis ogólny
Średnica zewnętrzna tarczy wynosi 24 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)