Kluczowe dokumenty
SYNF441500
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F441500, kolba okrągła z 3 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Połączenie
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F441500
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Okrągłe dno z przegubami. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)