Kluczowe dokumenty
Z125741
Ace three-neck round-bottom flasks
angled, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Połączenie
center joint: ST/NS29/42
side Joints: ST/NS24/40 (2)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6948-22
pojemność
500 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)