Kluczowe dokumenty
WIMWG1209J1
Multi-tube jet washer/dryer, 5-position, for 3-5 mm NMR tubes
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
czyszczenie lamp nmr, podkładki rurowe
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
SB.32
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1209-J1
Opis ogólny
Ta myjka/suszarka Wilmad Multi-Tube Jet Solvent Washer/Dryer jest zalecana dla laboratoriów badawczych, które rutynowo czyszczą probówki NMR i EPR; pojedyncze urządzenie może pomieścić do 5 probówek (3, 4 i 5 mm OD) jednocześnie. Po włożeniu odwróconej rurki do rurki transferowej rozpuszczalnika i zanurzeniu otwartego końca pod rozpuszczalnikiem myjącym w pojemniku na rozpuszczalnik, utworzy się niezawodne uszczelnienie próżniowe i wygeneruje przepływ rozpuszczalnika pod próżnią. Po całkowitym zużyciu rozpuszczalnika następuje przepływ powietrza, który zamienia urządzenie w suszarkę.
Cechy:
  • 5 rurek do transferu rozpuszczalnika ze stali nierdzewnej pokrytych PTFE pasuje do rurek NMR/EPR o średnicy 3, 4 i 5 mm.
  • Pojemnik na rozpuszczalnik i rurki wykonane z PTFE sprawiają, że urządzenie jest w pełni odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki organiczne.
  • Kołnierzowe połączenie zbiornika eliminuje zamarzanie złącza
  • Bezsmarowe połączenie między pojemnikiem na rozpuszczalnik a szklanym zbiornikiem eliminuje możliwość zanieczyszczenia
  • Całkowity demontaż bez użycia narzędzi ułatwia czyszczenie
  • Wolne ręce podczas cyklu mycia/suszenia
  • Skalibrowane oznaczenie długości dla rur 4 cale, 7 cali, 8 cali i 9 cali
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)