WIMWG12091
Multi-tube jet washer/dryer, 5-position, for 3-5 mm NMR tubes
for #9 silicone joint
Synonim(y):
czyszczenie lamp nmr, podkładki rurowe
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1209-1
dopasowywanie
for #9 silicone joint
Opis ogólny
Ta myjka/suszarka Wilmad Multi-Tube Jet Solvent Washer/Dryer jest zalecana dla laboratoriów badawczych, które rutynowo czyszczą probówki NMR i EPR; pojedyncze urządzenie może pomieścić do 5 probówek (3, 4 i 5 mm OD) jednocześnie. Po włożeniu odwróconej rurki do rurki transferowej rozpuszczalnika i zanurzeniu otwartego końca pod rozpuszczalnikiem myjącym w pojemniku na rozpuszczalnik, utworzy się niezawodne uszczelnienie próżniowe i wygeneruje przepływ rozpuszczalnika pod próżnią. Po całkowitym zużyciu rozpuszczalnika następuje przepływ powietrza, który zamienia urządzenie w suszarkę.
Cechy:
Cechy:
- 5 rurek do transferu rozpuszczalnika ze stali nierdzewnej pokrytych PTFE pasuje do rurek NMR/EPR o średnicy 3, 4 i 5 mm.
- Pojemnik na rozpuszczalnik i rurki wykonane z PTFE sprawiają, że urządzenie jest w pełni odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki organiczne.
- Kołnierzowe połączenie zbiornika eliminuje zamarzanie złącza
- Bezsmarowe połączenie między pojemnikiem na rozpuszczalnik a szklanym zbiornikiem eliminuje możliwość zanieczyszczenia
- Całkowity demontaż bez użycia narzędzi ułatwia czyszczenie
- Wolne ręce podczas cyklu mycia/suszenia
- Skalibrowane oznaczenie długości dla rur 4 cale, 7 cali, 8 cali i 9 cali
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)