Z744281
Wilmad® Universal Jet Washer for EPR and NMR Sample Tubes
tube O.D. 2.5-5 mm, plain joint
Synonim(y):
Podkładka pod rurkę EPR, Podkładka rury NWR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-7200-1
śr. zewn. probówki
2.5-5 mm
Opis ogólny
Myjka do rurek NMR Universal Jet może być używana do dowolnej długości rurek do próbek NMR poprzez prostą regulację dołączonej elastycznej rurki PTFE. Głowica myjki jest następnie mocowana do kolby filtrującej 24/40 (z boczną głowicą próżniową), a rurka jest umieszczana w zbiorniku rozpuszczalnika myjącego. Odwrócona próbówka jest umieszczana na rurce PTFE, do kolby przykładana jest próżnia, próbówka jest dociskana do gumowej uszczelki, aby utworzyć hermetyczne uszczelnienie, które rozpoczyna przepływ rozpuszczalnika. Podnosząc rurkę PTFE ze zbiornika rozpuszczalnika, próbówkę można wysuszyć na powietrzu.
Zastosowanie
NMR
Cechy i korzyści
Dla dowolnej długości przewodu próbki NMR
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)