Key Documents
Z303623
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FR250/3S/22P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR250/3S/22P
dostępność
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Wysokość
130 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)