Kluczowe dokumenty
SYNF169100
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F169100, kolba reakcyjna z 2 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F169100
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Z 2 mm szklanym korkiem posiadającym urządzenie utrzymujące stałe ciśnienie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)