SYNF534250
Synthware™ single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F534250, Schlenk flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F534250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)