SYNC398025C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C398025C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C398025C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
73.0 mm × 254 mm
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)