Kluczowe dokumenty
SYNC184604C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53 mm × 457 mm
Synonim(y):
Synthware C184604C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C184604C
śr. wewn. × dł.
53 mm × 457 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumna ogólnego przeznaczenia posiada kurek z PTFE i górne złącze zewnętrzne. Z grubo porowatym, karbowanym dyskiem wspierającym wypełnienie kolumny. Sekcja poniżej dysku jest starannie zminimalizowana, aby zapobiec ponownemu mieszaniu się już oddzielonych składników. Wszystkie kolumny Synthware mają grube ścianki zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Ten produkt zawiera grubo karbowany dysk.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)