Z414174
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
three position, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Washes tubes inside and out simultaneously
- Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
- Optional 1,000 mL reservoir flasks
- Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
- For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z414174-1EA | 4061832115320 |