Kluczowe dokumenty
SYNC393225C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C393225C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C393225C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
26.0 mm × 254 mm
pojemność
50 mL
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Z gruboziarnistą porowatością uszczelnioną w tarczy z frytkami, aby wspierać uszczelnienie kolumny. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ścianki zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)