Kluczowe dokumenty
Z560529
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 400 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded24/40
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
38 mm × 560 mm
pojemność kolumny
400 mL
pojemność zbiornika
500 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)