SYNC384640C
Synthware™ chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Synonim(y):
Synthware C384640C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS35/20
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C384640C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
40.0 mm × 457 mm
pojemność
500 mL
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC384640C-1EA | 4061832191492 |