Kluczowe dokumenty
SLW3680/10M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 5
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3680/10M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3680/10M
SciLabware
dysk śr.
40 mm
wielkość porów
grade 5 porosity
pojemność
60 mL
Opis ogólny
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)