SLW3650/04M
Pyrex® Gooch crucible
10 mL, disc diam. 20 mm, porosity grade 2
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3650/04M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3650/04M
SciLabware
dysk śr.
20 mm
wielkość porów
grade 2 porosity
pojemność
10 mL
Opis ogólny
- Idealny do suszenia osadów do stałej masy w temperaturze 110 st. C
- Nadaje się również do zapłonu w temperaturze do 450 st. C (patrz uwaga dotycząca bezpieczeństwa)
- Ze zintegrowaną tarczą ze spieku szklanego
- Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
- Dyski filtracyjne ze szkła spiekanego zgodne z normą ISO 4793
- Idealny do suszenia osadów do stałej masy w temperaturze 110°C
- Nadaje się również do zapłonu w temperaturze do 450°C (patrz uwaga dotycząca bezpieczeństwa poniżej)
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW3650/04M-5EA | 4061832441559 |