Merck
SLW3151/26
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3151/26
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
Połączenie
joint ST/NS neck34/35
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3151/26
wys. całkowita
475 mm
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
Klasa A, Pyrex
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
  • Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
  • Zgodność ′H′, certyfikowana
  • Wykonane z odpornego chemicznie szkła Pyrex
  • Napisy wykonane białą emalią
  • Zatyczka z polietylenu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)