Z326259
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.