BR36954
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 2000 mL, neck joint: ST/NS 29/32, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck29/32
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 36954
pojemność
2000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 z certyfikatem zgodności USP jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Każda kolba posiada certyfikat partii USP, potwierdzający zgodność z rygorystycznymi normami jakości i bezpieczeństwa. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych, dzięki czemu idealnie nadaje się do laboratoriów wymagających niezawodnych i certyfikowanych rozwiązań do obsługi cieczy.
Cechy i korzyści
- Kolby miarowe1185 2000 mL zapewniają precyzyjny pomiar cieczy z wysoką dokładnością nawet w przypadku objętości cząstkowych.
- Sterowane komputerowo systemy gwarantują możliwą precyzję dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
- Indywidualna kalibracja zapewnia najwyższą techniczną doskonałość.
- Przyrządy wolumetryczne USP są zgodne z limitami błędów klasy A wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych.
- Kolba może być podgrzewana do 250°C w suszarce lub sterylizatorze bez żadnych trwałych zmian objętości.
- Zastosowanie specjalnie opracowanych, wysokiej jakości farb drukarskich zapewnia długą żywotność.
- Niebieska emalia stosowana w przyrządach objętościowych 1185 zapewnia doskonały kontrast kolorów. Stanowi ona optymalne połączenie odporności i czytelności.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR36954-1EA | 4061831855999 |