Kluczowe dokumenty
SLW3151/14
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3151/14
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
Właściwości
class A USP/ISO/DIN tolerances
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3151/14
wys. całkowita
170 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Klasa A, Pyrex
- Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
- Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
- Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
- Zgodność ′H′, certyfikowana
- Wykonane z odpornego chemicznie szkła Pyrex
- Napisy wykonane białą emalią
- Zatyczka z polietylenu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)