Kluczowe dokumenty
SLW1569/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
10000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1569/18D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Połączenie
joint side arm29/32
joint stopper60/46
producent / nazwa handlowa
1569/18D
SciLabware
Wysokość
414 mm , with stopper
średnica obudowy
227 mm
śr. wewn. szyjki
60 mm
pojemność
10000 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Gniazdo po stronie uziemienia (rozmiar 29/32) do montażu zaworów odcinających
  • Szlifowana szyjka
  • Dostarczany ze szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)