Merck
Z741008
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
25 mm × 150 mm
pojemność
50 mL
probówka śr.
25 mm
Opis ogólny
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC