Kluczowe dokumenty
Z303879
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 20,000 mL, Spherical
Synonim(y):
FR20LF
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Lid
Spherical
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR 20LF
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
20,000 mL
Opis ogólny
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Precyzyjnie szlifowane płaskie połączenia kołnierzowe pasujące do kolb reakcyjnych Quickfit z szeroką szyjką i naczyń hodowlanych
  • Pasuje do kolb reakcyjnych Quickfit z szeroką szyjką, naczyń hodowlanych i ekstraktorów Soxhleta o dużej pojemności
  • Każda pokrywa z jednym lub kilkoma szlifowanymi złączami gniazdowymi do montażu innych elementów szlifowanych
  • Pokrywy powinny być przymocowane do kolb za pomocą odpowiednich metalowych zacisków, JC75F lub JC100F, w zależności od średnicy kołnierza.
  • Należy pamiętać, że pokrywy te nie są kompatybilne z produktami z płaskim kołnierzem z serii 1295.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z303879-1EA4061826686829