Kluczowe dokumenty
SLW1521/18D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 10000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1521/18D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Połączenie
joint ST/NS neck60/46
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1521/18D
średnica butelki × wys.
227 mm × 414 mm , With stopper
pojemność
10000 mL
śr. wewn. szyjki
60 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)