Kluczowe dokumenty
SLW1515/04D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1515/04D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (SVL25)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1515/04D
średnica butelki × wys.
53 mm × 105 mm
rozmiar korka
25 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796-1
  • Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych, pożywek itp.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • Dostarczane z zakrętkami PBT z tarczą uszczelniającą z PTFE
  • Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
  • Autoklawowalne
  • Białe podziałki i miejsce znakowania
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)