SLW1515/01D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1515/01D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (SVL20)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1515/01D
średnica butelki × wys.
35 mm × 65 mm
rozmiar korka
20 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Complies with ISO 4796-1
- Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)