Key Documents
SLW1170/04SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/04SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck35 mm I.D.
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/04SC
Wysokość
155 mm
średnica obudowy
85 mm
pojemność
250 mL
śr. wewn. szyjki
35 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 6556 and DIN 12476
  • Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)