Key Documents
SYNF150025
Synthware micro filter flask
stopper size #3, capacity 25 mL
Synonim(y):
Synthware F150025
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
flat bottom flask
glass flask
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F150025
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.