Kluczowe dokumenty
QBD-AQ-11960LF
Sigma-Aldrich
AQuora®750-NHS Ester
Synonim(y):
2-((1E,3E,5E)-7-((E)-1-(31-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-3,31-dioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontyl)-3-methyl-3-(15-oxo-2,5,8,11-tetraoxa-14-azaheptadecan-17-yl)-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)hepta-1,3,5-trie
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H126N5O32S2
Masa cząsteczkowa:
1746.01
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.01
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(C1=C(N/2CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O)=O)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C2=C/C=C/C=C/C=C/C4=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C4(CCOCCOCCOCCOC)C
Opis ogólny
12220 750-NHS Ester to aminowo reaktywny fluorofor zaprojektowany w celu poprawy rozpuszczalności podczas znakowania i koniugatu znakowanego barwnikiem. W rezultacie koniugaty znakowane barwnikiem wykonanym z użyciem 12220 750-NHS Ester dają lepszy sygnał i stosunek sygnału do szumu w zastosowaniach opartych na fluorescencji, w tym fluorescencyjnym western blottingu, mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej i testach komórkowych.
Barwnik 12220 750-NHS Ester jest aktywowany grupą estrową N-hydroksysukcynoimidu (NHS), która reaguje z wolnymi aminami pierwszorzędowymi, takimi jak aminy w łańcuchu bocznym lizyny, tworząc stabilne wiązanie amidowe.
Informacje prawne
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)