Merck
QBD10318
Sigma-Aldrich
m-dPEG®24-amine
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H101NO24
Masa cząsteczkowa:
1088.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
Klucz InChI
OAYCKRSBSZUIGB-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
M-986924-amina zapewnia różnorodne środki do modyfikacji małych cząsteczek, peptydów, białek i funkcjonalizowanych powierzchni (metali, szkła i innych). Ta cząsteczka 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończonej metoksy jest hydrofilowa i nieimmunogenna, z przekładką o dokładnej długości (86,1 Å). Modyfikacja odczynnikiem m-9869 może poprawić rozpuszczalność w wodzie, zwiększyć objętość hydrodynamiczną, wyeliminować lub zmniejszyć wiązanie niespecyficzne, chronić peptydy i białka przed proteolizą, zmniejszyć lub wyeliminować immunogenność oraz zwiększyć okres półtrwania w surowicy in vivo. Produkty m-986924-aminy reagują z kwasami karboksylowymi i aktywnymi estrami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10318-1000MG4061832877419
QBD10318-100MG4061832877426