Kluczowe dokumenty
920428
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
Synonim(y):
Amina glikolu poli(etylenowego), Glikol polietylenowy, PEG amina, mPEG NH2, mPEG amina
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
Formularz
semisolid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 1,000 (by NMR)
kolor
white to off-white
Ω-koniec
amine
α-koniec
methoxy
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)