Kluczowe dokumenty
P53373
Propyl isocyanate
99%
Synonim(y):
1-izocyjanianopropan, Izocyjanian 1 propylu, Izocyjanian n-propylu
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
bp
83-84 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18