Kluczowe dokumenty
P26600
2-Phenylindole
technical grade, 95%
Synonim(y):
NSC 15776, Stabilizer I
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
tw
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
Klucz InChI
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Organic light emitting diodes (OLEDs)
- Anti inflammatory agents
- Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
- Agents for cancer and malaria therapy
- Antifungal and antibacterial agents
- Fluorescent probes
Reactant in:
- Difluorohydroxylation reactions†
- Mannich-type reactions†
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?