Merck
P22206
Sigma-Aldrich
α-Phenylcinnamonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(C6H5)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#C\C(=C/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N/c16-12-15(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H/b15-11+
Klucz InChI
VFOKYTYWXOYPOX-RVDMUPIBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)