Kluczowe dokumenty
P14815
4-Ethoxyaniline
98%
Synonim(y):
p-Phenetidine, 4-Ethoxyaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
2-5 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
IMPPGHMHELILKG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P14815-100G | 4061834355083 |
P14815-500G | 4061838355362 |
P14815-1KG | |
P14815-5G |